Fontos dokumentumok
307718
Iron(III) sulfate hydrate
97%
Szinonimák:
Ferric sulfate hydrate
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES string
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1