Fontos dokumentumok
529575
Cadmium chloride hydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.3 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
99.995% trace metals basis
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cadmium
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.