F1141
Bovine Fibronectin
from bovine plasma, liquid, suitable for cell culture
Szinonimák:
Fibronectin
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Fibronectin bovine plasma, solution, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
bovine plasma
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 1 mg
pkg of 2 mg
pkg of 5 mg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
felület bevonatolás
1‑5 μg/cm2
UniProt elérési szám
Kötési specifikusság
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Fibrinogen
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
bovine ... FN1(280794)
Általános leírás
Alkalmazás
- fibronectin and adsorption analysis (ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay))
- transwell migration
- fibronectin assay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocols
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.