Fontos dokumentumok
208299
Cadmium chloride hydrate
98%
Szinonimák:
Cadmium dichloride hydrate, Cadmium(2+) dichloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
6.3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
10 mmHg ( 656 °C)
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cadmium
sűrűség
3.327 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OISMQLUZKQIKII-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.