Fontos dokumentumok
P1147
Potassium acetate
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.0000001 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
pH
7-9 (25 °C, 98.2 g/L)
sűrűség
1.57 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1