Fontos dokumentumok
746355
Zinc chloride
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97%
Szinonimák:
Dichlorozinc
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
termékcsalád
Redi-Dri™
Teszt
≥97%
Forma
powder, crystals or granules
minőség
free-flowing
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: zinc
szennyeződések
Oxychloride, passes test
≤0.005% insolubles
pH
5 (20 °C, 100 g/L)
mp
293 °C (lit.)
anion nyomok
nitrate (NO3-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Ca: ≤0.06%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.005%
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize 5-substituted 1H-tetrazoles by [3 + 2] cycloaddition reaction of organic nitriles with sodium azide.
- A reagent to promote the hydrolysis of NaBH4 for the generation of hydrogen.
- A reagent for the activation of carbon materials.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.