Merck
205222
Sigma-Aldrich
Sodium cyanide
Sodium cyanide
ACS reagent, ≥95.0%
Méret kiválasztása
100 G
35 700,00 Ft
500 G
68 500,00 Ft
2.5 KG
216 000,00 Ft
35 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
35 700,00 Ft
500 G
68 500,00 Ft
2.5 KG
216 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NaCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
49.01
Beilstein:
3587243
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
Teszt:
≥95.0%
grade:
ACS reagent
Forma:
crystalline powder
powder, crystals or chunks
oldhatóság:
water: soluble(lit.)
35 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.7 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 817 °C)
Teszt
≥95.0%
Forma
crystalline powder
powder, crystals or chunks
pH
11-12 (25 °C, 49 g/L)
mp
563.7 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
anion nyomok
S2-: ≤0.005%
SCN-: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.15%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Fe: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
SMILES string
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Sodium cyanide is colorless sodium salt and its crystals belong to the cubic crystal system. Its aqueous solutions are strongly basic due to the presence of cyanide ion. It can be synthesized by reacting sodium hydroxide with hydrogen cyanide. Sodium cyanide is a key precursor for the synthesis of various organic intermediates.[1] It participates in the RuCl3-mediated oxidative cyanation of tertiary amines.[2]
Alkalmazás
Sodium cyanide may be employed for the synthesis of the following compounds:
  • α-amino acids[3]
  • Prussian blue (cyanide pigment)[1]
  • nitriles, via reaction with primary and secondary chlorides[4]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniela Gontero et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 19(9), 1168-1188 (2020-07-18)
Escherichia coli bacteria were determined by in flow cytometry with laser excitation and fluorescence detection applying ultraluminescent core-shell nanoparticles based on Metal Enhanced Fluorescence (MEF). Core-shell nanoparticles consisted of a 40 nm core modified with a silica spacer grafted with
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 1037-1037 (1994)
Shun-Ichi Murahashi et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(50), 15312-15313 (2003-12-11)
RuCl3-catalyzed oxidative cyanation of tertiary amines with sodium cyanide under molecular oxygen (1 atm) at 60 degrees C gives the corresponding alpha-aminonitriles, which are versatile synthetic intermediates of various compounds such as amino acids and unsymmetrical 1,2-diamines, in excellent yields.
Preparation of Nitriles from Halides and Sodium Cyanide. An Advantageous Nucleophilic Displacement in Dimethyl Sulfoxide1a.
Friedman L and Shechter H.
The Journal of Organic Chemistry, 25(6), 877-879 (1960)
Arne Wick et al.
Water research, 45(12), 3638-3652 (2011-05-17)
The sludge-water distribution of a total of 41 organic micropollutants (9 phenylurea herbicides, 11 triazines, 16 biocides and 5 UV-filters) was investigated in laboratory batch experiments with fresh secondary sludge taken from a municipal WWTP. Sorption kinetics as well as
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Sassari
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Worked perfectly
    It worked as expected with no issues. I recommend the product to everyone
    Translate with Google
    Helpful?