Fontos dokumentumok
PHR2214
Potassium Cyanide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Potassium cyanide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Forma
powder
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
mp
634 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3