Fontos dokumentumok
207810
Potassium cyanide
ACS reagent, ≥96.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥96.0%
Forma
granular
pH
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp
634 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
anion nyomok
S2-: ≤0.003%
SCN-: passes test
chloride (Cl-): ≤0.5%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.04%
kation nyomok
Fe: ≤0.03%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤2 ppm
SMILES string
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a reducing agent in the colorimetric determination of amino acids.
- Preparation of ferrocylacetonitrile, via reaction with methiodide of N,N-dimethylaminomethylferrocene.
- Synthesis of O-acetylcyanohydrins.
- Cyanation of aldimines via asymmetric Strecker-type reactions in the presence of chiral phase-transfer catalysts to form α-amino nitriles.
- Metal-catalyzed addition of cyanide to 1,2-epoxides to form β-hydroxy nitriles.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?