Fontos dokumentumok
03351
Diethylene glycol monobutyl ether
for surfactant analysis, ≥99.0%
Szinonimák:
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for surfactant analysis
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
≥99.0%
form
liquid
szennyeződések
≤0.1% water
törésmutató
n20/D 1.432
bp
224-228 °C (lit.)
sűrűség
0.953 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Optimal Design of Alkaline-Surfactant-Polymer Flooding under Low Salinity Environment: Research highlights the use of diethylene glycol monobutyl ether in enhancing the efficiency of enhanced oil recovery methods, particularly in low salinity environments. This application points to its potential in reducing the environmental footprint of oil extraction processes (Novriansyah A, et al., 2020).
- Bioaugmentation for treatment of full-scale diethylene glycol monobutyl ether (DGBE) wastewater by Serratia sp. BDG-2: Demonstrates the solvents biodegradability and the potential for its removal from wastewater using specific bacterial strains, highlighting important environmental safety considerations (Chen M, et al., 2016).
- Diethylene glycol mono butyl ether concentrations in room air from application of cleaner formulations to hard surfaces: Examines the air quality implications of using diethylene glycol monobutyl ether in cleaning products, stressing the importance of monitoring and managing indoor air pollutants in industrial and domestic environments (Gibson WB, et al., 1991).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?