Fontos dokumentumok
13160
Benzyl alcohol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
szennyeződések
≤0.01% benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% acetophenone
≤0.02% halogenated compounds (as Cl)
≤0.03% free acid (as benzoic acid)
párolgási maradék
≤0.005%
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 33 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the synthesis of ZnO nanoparticles from zinc acetate.
- Etherification of glycerol.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758