Fontos dokumentumok
108006
Benzyl alcohol
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 33 g/L at 20 °C
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?