Fontos dokumentumok
402834
Benzyl alcohol
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Teszt
≥99.0%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
szennyeződések
≤0.01% Benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% Acetophenone (C6H5COCH3)
izzítási maradék
≤0.005%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
101 °C - DIN 51758