Fontos dokumentumok
24122-M
Benzyl alcohol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
Szinonimák:
Benzenemethanol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.7 (vs air)
gőznyomás
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
leírás
peroxide value <= 5
grade
puriss.
Teszt
99-100.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
817 °F
technika/technikák
IR spectroscopy: suitable
szennyeződések
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.04% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.15% benzaldehyde (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.3% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
izzítási maradék
≤0.005% (as SO4)
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
sűrűség
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmasság
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100.04 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?