Fontos dokumentumok
Y0001812
Sitagliptin phosphate monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate, MK-0431
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H15F6N5O · H3PO4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
523.32
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sitagliptin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
An anti-diabetic (antihyperglycemic) drug of the dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) class. Inhibition of the enzyme DPP-4 is thought to increase Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) which inhibits glucagon release, stimulates insulin release and lowers blood glucose.
Alkalmazás
Sitagliptin phosphate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)