PHR3270
Sitagliptin Impurity B (Ph. Eur.)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(3R)-3-Amino-4-(2,5-difluorophenyl)-1-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]butan-1-one, 4-Desfluoro Sitagliptin
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
sitagliptin
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)