1612903
USP
Sitagliptin phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Sitagliptin phosphate monohydrate, 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate, MK-0431
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sitagliptin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C16H15F6N5O.H3O4P.H2O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22;1-5(2,3)4;/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2;(H3,1,2,3,4);1H2/t9-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQPYTJVDPQTBQC-KLQYNRQASA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Sitagliptin Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3