Fontos dokumentumok
P31701
2-Phenylpropionic acid
97%
Szinonimák:
(±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
sűrűség
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... IL8RA(3577)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
298.4 °F
Lobbanási pont (C)
148 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.