Y0000858
Isoflurane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
isoflurane
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)OC(F)F
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)