Merck
1303501
USP
Halothane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane, Halothane
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH(Cl)CF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.38
Beilstein:
1736947
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
4.5 psi ( 20 °C)
API-család
halothane
gyártó/kereskedő neve
USP
törésmutató
n20/D 1.369 (lit.)
bp
50.2 °C (lit.)
sűrűség
1.872 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrClF3/c3-1(4)2(5,6)7/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCQZXOMGPXTTIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Halothane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane is an inhalation anesthetic. In an effect believed to be independent of anesthesia, halothane inhibits the synthesis of 5-hydroxytryptamine in brain tissue, probably at the tryptophan hydroxylase step.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)