Fontos dokumentumok
1171900
USP
Desflurane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(Difluoromethoxy)-1,1,1,2-tetrafluoroethane, Difluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H2F6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.04
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
desflurane
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C3H2F6O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPYMFVXJLLWWEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Desflurane USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>200.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 93.33 °C