Fontos dokumentumok
Y0000671
Capsaicin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
API-család
capsaicin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
62-65 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Géninformáció
human ... TRPV1(7442)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)