Merck
PHL89647
Dihydrocapsaicin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H29NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.43
Beilstein:
2815150
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
VR1 vanilloid receptor agonist.
Kapcsolódás
Capsaicin analog.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)