Fontos dokumentumok
15971
N-Vanillylnonanamide
analytical standard
Szinonimák:
Nonivamide, Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤1.0% water
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?