Fontos dokumentumok
V9130
N-Vanillylnonanamide
≥97%, powder
Szinonimák:
Capsaicin synthetic, N-(4-Hydroxy-3-methoxybenzyl)nonanamide, N-Vanillylpelargonamide, Nonanoic acid vanillylamide, Nonylvanylamide, Pelargonic acid vanillylamide, Pseudocapsaicin
Teszt
≥97%
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to deep brown-yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGOVYLWUIBMPGK-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Trpv1(83810) , Trpv4(66026)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?