Fontos dokumentumok
1091108
USP
Capsaicin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
capsaicin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
62-65 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Géninformáció
human ... TRPV1(7442)
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard solutions for the assay, identification, composition and strength analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Capsaicin
- Capsicum Oleoresin
- Capsicum
- Ginger Tincture
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)