Fontos dokumentumok
12084
Capsaicin
analytical standard
Szinonimák:
8-Methyl-N-vanillyl-trans-6-nonenamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
analytical standard for food analysis
Teszt
≥98.5% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
62-65 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Géninformáció
human ... TRPV1(7442)
Alkalmazás
- Determination of capsaicin in samples of chili pepper, black pepper powder, and chili pepper sauce by cyclic voltammetry using an office paper-based carbon black-screen printed electrode (CB-SPE)
- Development of an electrochemical sensor based on Ag/Ag2O-loaded poly(sodium-4-styrenesulfonate) (PSS) functionalized-reduced graphene oxide (rGO) composite (Ag/Ag2O-PSS-Rgo) to determine capsaicin in chili pepper samples
- Multi-residue analysis of six capsaicinoids in green bell pepper samples using an online supercritical fluid extraction combined with reverse phase-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RP-LC-MS/MS)
- Evaluation of an immunoaffinity chromatography (IAC) based cleanup using polyclonal antibodies (pAb) for the determination of capsaicin and dihydrocapsaicin in different types of vegetable oil samples by LC-MS/MS
- Thin layer chromatographic (TLC) separation and determination of capsaicin in ethanolic extracts of Capsicum annum Linn
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?