Merck
Y0000279
Tri-n-butyl phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Tributyl phosphate, TBP, TBPA
Méret kiválasztása
300 μL
62 300,00 Ft
62 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
300 μL
62 300,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3(CH2)3O)3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.31
Beilstein:
1710584
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
62 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
gőzsűrűség
9.2 (vs air)
gőznyomás
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
API-család
tributyl phosphate
öngyulladási hőmérséklet
770 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
sűrűség
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tri-n-butyl phosphate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Omar Arous et al.
Journal of hazardous materials, 180(1-3), 493-498 (2010-05-19)
In this work, a development of polymeric inclusion membranes for the cations separation is reported. The membrane was made up of cellulose triacetate (CTA) with a tributyl phosphate (TBP) incorporated into the polymer as metal ions carrier. The transport of
Recep Ali Kumbasar
Journal of hazardous materials, 178(1-3), 875-882 (2010-03-17)
The facilitated extraction of Cr(VI) through an emulsion liquid membrane (ELM) was investigated, using tributyl phosphate (TBP) as mobile carrier. The emulsion liquid membrane phase consists of kerosene as diluent, TBP as carrier, SPAN 80 as surfactant and (NH(4))(2)CO(3) solution
Domenico Santoro et al.
Environmental science & technology, 44(16), 6233-6241 (2010-08-14)
Advanced Oxidation Processes (AOPs) promoted by ultraviolet light are innovative and potentially cost-effective solutions for treating persistent pollutants recalcitrant to conventional water and wastewater treatment. While several studies have been performed during the past decade to improve the fundamental understanding
T Burnouf et al.
Vox sanguinis, 104(1), 1-6 (2012-07-05)
A minipool solvent/detergent (S/D; 1% TnBP/1% Triton X-45; 31°C) process was developed for viral inactivation of plasma and cryoprecipitate used for transfusion. The goal of this study was to determine the rate and extent of inactivation of dengue virus (DENV)
Muniasamy Neerathilingam et al.
Toxicology letters, 199(1), 10-16 (2010-08-07)
Tributyl phosphate (TBP) is a toxic organophosphorous compound widely used in many industrial applications, including significant usage in nuclear processing. The industrial application of this chemical is responsible for occupational exposure and environmental pollution. In this study, (1)H NMR-based metabonomics