Fontos dokumentumok
8.18606
Sigma-Aldrich
Triisobutyl phosphate
for synthesis
Szinonimák:
Triisobutyl phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
((CH3)2CHCH2)3PO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.31
UNSPSC kód:
12352108
EC index szám:
204-798-3
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.002 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
430 °C (DIN 51794)
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
<-60 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 133 °C (DIN 51758)
oldhatóság
0.26 g/L
sűrűség
0.965 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C12H27O4P/c1-10(2)7-14-17(13,15-8-11(3)4)16-9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRKAMJBPFPHCSD-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
270.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132.5 °C - closed cup