Fontos dokumentumok
41707
2-C-Methyl-D-erythritol
≥90% (GC)
Szinonimák:
(2S,3R)-2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroxybutane, (2S,3R)-2-Methylbutane-1,2,3,4-tetrol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
(Carum ajowan fruit)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (GC)
Forma
viscous liquid (clear)
szín
colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@](O)(CO)[C@H](O)CO
InChI
1S/C5H12O4/c1-5(9,3-7)4(8)2-6/h4,6-9H,2-3H2,1H3/t4-,5+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGVJFBSSLICXEM-UHNVWZDZSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)