Merck
1241903
USP
Erythritol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
1719753
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
erythritol
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Erythritol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)