X305
Triton™ X-305 solution
70% in H2O
Szinonimák:
Polyethylene glycol mono(4-tert-octylphenyl) ether, Polyethylene glycol p-octylphenol ether
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
molekulatömeg
~1526.0 g/mol
koncentráció
70% in H2O
technika/technikák
blocking: suitable
cell culture | mammalian: suitable
hybridization: suitable
immunohistochemistry: suitable
protein purification: suitable
CMC
0.65 mM
átmeneti hőmérséklet
cloud point >100 °C
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
17.3
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the treatment of cells for immunocytochemistry
- Along with peroxotungstic acid in the preparation of tungsten trioxide films by sol-gel method
- In the dispersion polymerization of styrene with activated poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP) for the synthesis of lanthanide-encoded polystyrene particles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
483.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
251 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)