Fontos dokumentumok
PVP40
Polyvinylpyrrolidone
average mol wt 40,000
Szinonimák:
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (oragnic)
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average mol wt 40,000
szennyeződések
<5.0% water (Karl Fischer)
viszkozitási szám
29-32(lit.)
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Highly versatile surfactant for your life science and biochemical research
- Excellent Solubilizing agent and Complexing agent
Egyéb megjegyzések
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Ismerje meg a Northern és Southern blotting alapjait, a makromolekulák membrántartókra történő átvitelének protokolljaival és alkalmazásaival.