Fontos dokumentumok
303135
Triton™ N-101, reduced
Szinonimák:
Polyoxyethylene branched nonylcyclohexyl ether
About This Item
Javasolt termékek
form
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.468
SMILES string
CC(C)(C)CCC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO.CC(C)(C)CCC(C)(C)C2CCC(CC2)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C35H70O11.C33H66O10/c1-34(2,3)10-11-35(4,5)32-6-8-33(9-7-32)46-31-30-45-29-28-44-27-26-43-25-24-42-23-22-41-21-20-40-19-18-39-17-16-38-15-14-37-13-12-36;1-32(2,3)10-11-33(4,5)30-6-8-31(9-7-30)43-29-28-42-27-26-41-25-24-40-23-22-39-21-20-38-19-18-37-17-16-36-15-14-35-13-12-34/h32-33,36H,6-31H2,1-5H3;30-31,34H,6-29H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLXVMMNBMSGKSP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a non-ionic detergent in phosphate buffer to measure total cytochrome P450 in the biological sample
- as a component of sucrose solution for the isolation of nuclei from Xenopus embryos
- as a non-ionic surfactant to study its effects on phenanthrene biodegradation
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?