Fontos dokumentumok
F1635
Formaldehyde solution
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Szinonimák:
Formalin
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
tartalmaz
10-15% methanol as stabilizer
koncentráció
37 wt. % in H2O
37-38%
technika/technikák
tissue processing: suitable
szennyeződések
≤0.03% free acid (as HCOOH)
szín
APHA: ≤10
pH
2.8-4.0
bp
97 °C
mp
-15 °C
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
133.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56.11 °C - closed cup