Merck
82320
Sigma-Aldrich
(±)-Propylene oxide
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Szinonimák:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
79763
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1378 °F
robbanási határérték
37 %
szennyeződések
≤0.1% water
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(±)-Propylene oxide (PPO) belongs to the class of monomers known as epoxides or oxiranes. It is used as a raw material in the preparation n of polyurethane foam and polyether polyols, which are used in the production of polyurethane elastomers, polyurethane plastics, adhesives, sealants, and coatings. These materials find applications in industries such as automotive, construction, electronics, and textiles. PPO-based polymers possess flexibility and elasticity as inherent properties, making them well-suited for applications that demand materials with excellent resilience, stretchability, and impact resistance. Additionally, PPO-derived polymers are biocompatible, which makes them suitable for applications in various fields such as biomedical engineering, drug delivery, and tissue engineering.
Alkalmazás
Propylene oxide can be used as a starting material to synthesize:
  • Poly(3-hydroxybutyrate), a biodegradable and biocompatible polyester, by carbonylative polymerization.
  • Poly (propylene-ram-ε-caprolactone carbonate) (PPCL) and poly (propylene carbonate) (PPC), which are applicable as drug carriers.
Propylene oxide may be used in the production of polyether polyols, propylene glycols, propylene glycol ethers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
-38 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Aude Bouchet et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 4178-4181 (2011-04-08)
ECD and NMR experiments show that the complexation of propylene oxide (PrO) within the cavity of an enantiopure water-soluble cryptophane 1 in NaOH solution is enantioselective and that the (R)-PrO@PP-1 diastereomer is more stable than the (S)-PrO@PP-1 diastereomer with a
Josep Casamada Ribot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(37), 6971-6973 (2010-08-24)
The aqueous gelation of a quaternary ammonium oligo(propylene oxide)-based ionic liquid yields ion gels with a reverse thermoresponsive behavior (i.e., mechanical moduli and viscosity increase with temperature) and enhanced ionic conductivities.
Javix Thomas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(16), 4582-4587 (2011-03-25)
Chirality recognition in the hydrogen-bonded glycidol···propylene oxide complex has been studied by using rotational spectroscopy and ab initio calculations. An extensive conformational search has been performed for this binary adduct at the MP2/6-311++G(d,p) level of theory and a total of
Sascha Brunke et al.
PLoS pathogens, 10(10), e1004478-e1004478 (2014-10-31)
Candida glabrata is one of the most common causes of candidemia, a life-threatening, systemic fungal infection, and is surpassed in frequency only by Candida albicans. Major factors contributing to the success of this opportunistic pathogen include its ability to readily
Jasper Jammaer et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13737-13745 (2011-07-28)
Hexagonally ordered mesoporous silica coined COK-12 was synthesized in a continuous process by combining streams of sodium silicate and citric acid/sodium citrate buffered solution of (ethylene oxide)(20)-(propylene oxide)(70)-(ethylene oxide)(20) triblock copolymer (Pluronic P123) from separate reservoirs. COK-12 precipitated spontaneously upon