Merck
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
Szinonimák:
Alkyl-polyglucoside solution
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
NACRES:
NA.25
leírás
non-ionic
Minőségi szint
form
paste
koncentráció
~50% in H2O
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3