Merck
53180
Sigma-Aldrich
Hexyl β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.32
Beilstein:
83239
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]/D −36 to −31°° in H2O
molekulatömeg
264.32 g/mol
technika/technikák
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES string
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
Egyéb megjegyzések
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Alkyl-glucosides as detergents for the preparation of highly homogeneous bilayer liposomes of variable sizes ( 60-240 nm phi) applying defined rates of detergent removal by dialysis.
R A Schwendener et al.
Biochemical and biophysical research communications, 100(3), 1055-1062 (1981-06-16)