Fontos dokumentumok
D8035
n-Dodecyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Szinonimák:
Dodecyl glucoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
form
powder
molekulatömeg
348.47 g/mol
technika/technikák
protein quantification: suitable
CMC
0.13
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3