Fontos dokumentumok
D5394
Decyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Szinonimák:
n-Decyl β-D-glucopyranoside
About This Item
Javasolt termékek
leírás
non-ionic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (GC)
Forma
powder
molekulatömeg
320.42 g/mol
technika/technikák
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
szín
white to off-white
CMC
2.2
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)