Fontos dokumentumok
1541500
USP
Piperacillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Piperacillin monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H27N5O7S · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
535.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
piperacillin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](NC(=O)N4CCN(C(=O)C4=O)CC)c3ccccc3.O
InChI
1S/C23H27N5O7S.H2O/c1-4-26-10-11-27(19(32)18(26)31)22(35)25-13(12-8-6-5-7-9-12)16(29)24-14-17(30)28-15(21(33)34)23(2,3)36-20(14)28;/h5-9,13-15,20H,4,10-11H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,35)(H,33,34);1H2/t13-,14-,15+,20-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBXPLBPWMYNZTC-IDYPWDAWSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Piperacillin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Piperacillin Sodium
  • Piperacillin for Injection
  • Piperacillin and Tazobactam for Injection
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Piperacillin and Tazobactam for Injection
United States Pharmacopeia, 39(3), 3567-3567 (2018)
Piperacillin Sodium
United States Pharmacopeia, 44(4), 3564-3564 (2019)
Piperacillin
United States Pharmacopeia, 45(5), 3562-3562 (2020)
Piperacillin for Injection
United States Pharmacopeia, 39(3), 3565-3565 (2019)
Brian D VanScoy et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(10), 6024-6031 (2014-07-30)
It is important to understand the relationship between antibiotic exposure and the selection of drug resistance in the context of therapy exposure. We sought to identify the ceftolozane-tazobactam exposure necessary to prevent the amplification of drug-resistant bacterial subpopulations in a