Fontos dokumentumok
1112467
USP
4-Chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cetirizine
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3