Merck
C-158
Supelco
Cetirizine dihydrochloride solution
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1.0 mg/mL in acetonitrile: water (9:1) (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Clc1ccc(cc1)C(N3CCN(CC3)CCOCC(=O)O)c2ccccc2.[H+].[H+]
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Cetirizine is a major metabolite of the first generation antihistamine hydroxyzine. Cetirizine is also a second generation antihistamine that is sold under the trade name Zyrtec®. This Certified Spiking Solution® is suitable for use in a variety of GC/MS or LC/MS testing applications in forensic toxicology, urine drug testing, or clinical chemistry.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyrtec is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)