Merck
PHR1536
Supelco
Norphenylephrine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Norphenylephrine hydrochloride, α-Aminomethyl-3-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride, 3,α-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, Norfenefrine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
HOC6H4CH(CH2NH2)OH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.64
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1473206
API-család
norphenylephrine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 × 200 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
162-164 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWMFSWZUAWKDRR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Alkalmazás
Norphenylephrine Hydrochloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Lábjegyzet
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA3654 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Phenylephrine Hydrochloride
USP42-NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 40(2), 3490-3490 (2015)