PHR2852
Cetirizine Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethanol dihydrochloride, Cetirizine dihydrochloride Impurity G dihydrochloride (PhEur)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1102963
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
cetirizine
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBVPOZKTNXLKST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3