1102963
USP
Cetirizine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethanol dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cetirizine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C19H23ClN2O.2ClH/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23;;/h1-9,19,23H,10-15H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GBVPOZKTNXLKST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3