Fontos dokumentumok
PHR2620
4-Chlorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4-Chlorobenzophenone, (4-Chlorophenyl)phenylmethanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1112467
API-család
cetirizine
form
crystals
kiszerelés
pkg of 50 mg
bp
195-196 °C/17 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGVRJVHOJNYEHR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)