Fontos dokumentumok
PHR1527
Dexamethasone Acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dexamethasone 21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione-21-acetate, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone-21-acetate, Prednisolone F acetate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to Ph. Eur. D0710000
traceable to USP 1176506
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
dexamethasone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
tárolási körülmény
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
460.4-464 °F (238—240°C)
oldhatóság
acetone: freely soluble
dichloromethane: slightly soluble
methanol: freely soluble
water: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Dexamethasone Acetate is a steroid used for the treatment of various diseases because of its anti-inflammatory and inmunosuppresor effects. It is a common component of ointments, creams, lotions, aerosols and microemulsions.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?