Fontos dokumentumok
PHR1398
Betamethasone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Betamethasone, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
BP
EP
USP
traceable to BP 575
traceable to Ph. Eur. B1000000
traceable to USP 1066009
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
betamethasone
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
tárolási körülmény
protect from light (20 mm aluminium crimp seal for unused portion)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white to light yellow
mp
235-237 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: sparingly soluble
chloroform: very slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: insoluble
sűrűség
0.305 g/cm3 at 25 °C (77°F)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Betamethasone belongs to the corticosteriod family of active pharmaceutical ingredients (APIs). It exhibits anti-inflammatory activity and hence is used in the manufacture of various finished pharmaceutical products and is also employed as a starting material to manufacture other APIs that are related to this steroid family.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?