Fontos dokumentumok
1176007
USP
Dexamethasone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
USP
gőznyomás
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API-család
dexamethasone
kiszerelés
pkg of 125 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
szín
white
mp
262-264 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: sparingly soluble
chloroform: slightly soluble
ethanol: sparingly soluble
ether: very slightly soluble
methanol: sparingly soluble
water: practically insoluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Géninformáció
human ... NR3C1(2908)
Általános leírás
Alkalmazás
- Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
- Dexamethasone
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Dexamethasone Elixir
- Dexamethasone Injection
- Dexamethasone Ophthalmic Suspension
- Dexamethasone Oral Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Cikkek
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.